Merck
すべての画像(5)
Key Documents
安全性情報
05-1951-S
Sigma-Aldrich
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys27) Antibody, clone 18E9.1, Trial Size
clone 18E9.1, from mouse
別名:
H3K27me3, Histone H3 (trimethyl K27), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
18E9.1, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
trimethylation (Lys27)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH3のN末端尾部は、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。
特異性
この抗体は、Lys27でトリメチル化されたヒストンH3を認識します。
免疫原
Lys27でトリメチル化されたヒトヒストンH3に相当する直鎖ペプチド。
エピトープ:トリメチル化Lys27
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:25,000で使用、10 µgの修飾・未修飾ペプチドにおいてヒストンH3を検出できます。
ウェスタンブロッティング(Snap i.d.):希釈倍率1:25,000で使用、10 µgのHeLa酸抽出物においてヒストンH3を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:125で使用、A431およびNIH/3T3細胞でヒストンH3を検出できます。
ドットブロット:さまざまな修飾(表を参照)を持つヒストンペプチドは、PVDFメンブレンに転写し、抗トリメチルヒストンH3(Lys4)(希釈倍率1:100)を用いて調べました。
HRP結合したロバ抗ウサギIgGと化学発光検出システムを用いてタンパク質を可視化しました。
抗トリメチルヒストンH3 (Lys27)抗体、クローン18E9.1、トライアルサイズ/パックは、トリメチルヒストンH3(Lys27)(別名:H3K27me3、Histone H3 (tri methyl K27))を検出するためのマウスモノクローナル抗体であり、WBおよびICCで検証されています。&
研究のサブカテゴリ
ヒストン
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
HeLa酸抽出物のウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:50,000で使用、10 µgのHeLa酸抽出物においてヒストンH3を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約17 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2bκ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa酸抽出物
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1951-S:
試験成績書(COA)