Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
05-1000
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphoserine Antibody, clone 4A4 (mouse IgG1)
clone 4A4, Upstate®, from mouse
別名:
クローン 4A4 抗ホスホセリン抗体, ホスホセリン検出用抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A4, monoclonal
交差性
vertebrates
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer)
詳細
タンパク質リン酸化が調節機構として機能することは1950年代中期にFischerおよびKrebsが行なった研究によって明らかにされ、この業績によって彼らに1992年のノーベル賞が授与されました。タンパク質リン酸化は細胞分裂、タンパク質合成、転写制御、神経伝達を含む広範囲な細胞プロセスの主要な調節メカニズムです。任意の基質の定常状態リン酸化反応は相互に拮抗するキナーゼとホスファターゼの活動によって調節されます。今日では、真核細胞タンパク質の1/3はリン酸化され、すべてのリン酸化事象の大部分(>95%)はセリンとトレオニン残基上で起こると考えられています。
特異性
この抗体はべての種に来するセリンン酸化タンパク質を認識します。
免疫原
KLHに結合したホスホセリン。
アプリケーション
Anti-Phosphoserine Antibody、クローン4A4(マウスIgG1)を使用してPhosphoserineを検出します。この抗体はELISA、FC、IF、IH(P)&WBでの使用に適することが検証されています。
免疫蛍光
フローサイトメトリー
免疫組織染色(パラフィン)
ELISA
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
一般的な翻訳後修飾
品質
日常的には,Calyculin A/Okadaic処理後のヒトA431がん細胞ライセートを対象としてウエスタンブロット法で評価します。
ウエスタンブロット:このロットの
0.5–2μg/mLを使用して、インスリンまたはCalyculin A/Okadaicで処理したA431がん細胞ライセート中のセリンリン酸化タンパク質を検出しました。
ターゲットの説明
検出されるセリンリン酸化タンパク質の分子量に依存します。
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG-Sepharoseクロマトグラフィー
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、0.1%アジ化ナトリウムと30%グリセロールを含有するPBSバッファーに溶解。
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
回収率を最大化するため、キャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。製品を凍結融解してしまった場合は、2~8°Cで13,000 x gで10分間遠心してください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
05-1000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Nucleocytoplasmic shuttling of a GATA transcription factor functions as a development timer.
Cai, H; Katoh-Kurasawa, M; Muramoto, T; Santhanam, B; Long, Y; Li, L; Ueda, M; Iglesias et al.
Science (New York, N.Y.) null
Peng Wang et al.
Carcinogenesis, 32(2), 146-153 (2010-11-04)
It is well established that the tumorigenic potential of nucleophosmin (NPM)-anaplastic lymphoma kinase (ALK), an oncogenic tyrosine kinase, is dependent on its tyrosine phosphorylation. Using tandem affinity purification-mass spectrometry, we found evidence of phosphorylation of three serine residues of NPM-ALK
Glycine receptor internalization by protein kinases activation.
Miguel Angel Velazquez-Flores,Rocio Salceda,Miguel ??ngel Vel?!zquez-Flores,Roc?-o Salceda
Synapse null
C Z Cotrim et al.
Oncogene, 32(19), 2390-2402 (2012-07-04)
Two thirds of breast cancers express estrogen receptors (ER). ER alpha (ERα) mediates breast cancer cell proliferation, and expression of ERα is the standard choice to indicate adjuvant endocrine therapy. ERbeta (ERβ) inhibits growth in vitro; its effects in vivo
Osmotic stress stimulates phosphorylation and cellular expression of heat shock proteins in rhesus macaque sperm.
Cole JA, Meyers SA
Journal of Andrology null