安全性情報
05-1108
Sigma-Aldrich
抗インスリン抗体、クローン1
clone MAB1, from mouse, purified by affinity chromatography
別名:
Anti-IDDM, Anti-IDDM1, Anti-IDDM2, Anti-ILPR, Anti-IRDN, Anti-MODY10, Anti-PNDM4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MAB1, monoclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... INS(3630)
詳細
インスリンは糖質代謝を調節するポリペプチドホルモンです。炭水化物のホメオスタシスの主要因子であるだけでなく、脂肪代謝にも影響を及ぼします。
特異性
この抗体は、アミノ酸B30を含むエピトープを認識します。
免疫原
生合成ヒトインシュリン
アプリケーション
抗インスリン抗体はインスリンに対する抗体であり、IH(P)で使用できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
インスリン/エネルギーシグナル伝達
品質
ヒト膵臓組織で免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:1.25 µg/mLで使用、ヒト膵臓組織でインスリンを検出できます。
ターゲットの説明
約12 kDa
関連事項
先発品:CBL71
物理的形状
このモノクローナル抗体は、10 mMのアジ化ナトリウムを含む1 mLのリン酸緩衝生理食塩水に1 mg含まれています。実験室では、その特定の用途に使用する最適な作業用抗体価を決定することが推奨されます。
アフィニティー精製
保管および安定性
2~8°Cの保存で、受領日から1年間使用できます。
アナリシスノート
コントロール
ヒト膵臓組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
05-1108:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gladys Teitelman
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 68(10), 691-702 (2020-10-02)
In pancreatic beta cells, proinsulin (ProIN) undergoes folding in endoplasmic reticulum/Golgi system and is translocated to secretory vesicles for processing into insulin and C-peptide by the proprotein convertases (PC)1/3 and PC2, and carboxypeptidase E. Human beta cells show significant variation