安全性情報
03-34-0035
Sigma-Aldrich
H-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-OH
Shown to inhibit fibronectin binding to platelet-binding sites.
別名:
H-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-OH, GRGDSP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H37N9O10
分子量:
587.58
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
white to off-white
溶解性
5% acetic acid: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
Shown to inhibit fibronectin binding to platelet-binding sites.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
fibronectin binding
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Pierschbacher, M.D., and Ruoslahti, E. 1984. Nature309, 30.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
03-34-0035-500MG:
03-34-0035-25MG:
03-34-0035-0MG:
03340035-500MG:
03-34-0035-5MG:
03-34-0035-MG:
試験成績書(COA)