メーカー/製品名
SMC®
品質水準
assay range
sensitivity: 0.94 pg/mL
(Lower Limit of Quantification: )
inter-assay cv: ≤12%
intra-assay cv: ≤7%
(five normal plasma samples run in triplicate by 3 different operators on 3 different days.)
テクニック
single molecule counting: suitable
保管温度
2-8°C
詳細
アッセイプロトコルは、既存のサンドイッチELISA法とほぼ同様ですが、2つの重要な違いがあります:
1)溶出バッファーがサンドイッチを中断させ、標識された検出抗体を定量のために分離します。
2)ErennaおよびSMCxPRO®イムノアッセイシステムが、1分子カウント(SMC®)技術を用いて分析物を検出します。
特異性
特異性はテストしていません。
交差反応性:
交差反応性はテストしていません。
精度:
- 5個以上の血清サンプルに添加、平均回収率97%、範囲70~138%
- 5個以上の血漿サンプルに添加、平均回収率97%、範囲81~127%
- 5個以上のCSFサンプルに添加、平均回収率108%、範囲82~146%
アプリケーション
この新しい合理化されたキットには以下のような特長があります:
- サンプル調製およびインキュベーションのための改善されたオプション
- 標準品を凍結乾燥していることで、1つの保存条件でキットを保存可能
- プレート移動ステップを削減
- 自動化に対応するため試薬容量を増量
- SMCxPRO®およびErennaでの測定について検証済み
研究カテゴリー:
- ニューロサイエンス
- 神経学
研究サブカテゴリー:
- アルツハイマー病
- 加齢
- 神経系
- 神経変性疾患
- ニューロフィラメント&神経細胞代謝
- 神経細胞&グリアマーカー
- 神経再生医学
- ニューロサイエンス
包装
構成
- アッセイバッファー
- pTau T181コートビーズ
- 標準希釈液
- pTau T181検出抗体
- pTau T181標準品
- 10X洗浄バッファー
- バッファーD
- 溶出バッファーB
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
1分子カウント(Single Molecule Counting、SMC™)アッセイなどの高感度イムノアッセイを用いて神経科学バイオマーカー研究を前進させる方法を紹介します。これらのアッセイは、研究者が血液ベースの低濃度バイオマーカーを検出するために必要なツールを提供し、神経科学研究におけるバイオマーカーの選択肢を広げます。