Merck
T-084
Supelco
2,5-Dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H21NO2S · HCl
CAS番号:
分子量:
291.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
certified reference material
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCC1=C(OC)C=C(SCCC)C(OC)=C1.Cl
InChI
1S/C13H21NO2S.ClH/c1-4-7-17-13-9-11(15-2)10(5-6-14)8-12(13)16-3;/h8-9H,4-7,14H2,1-3H3;1H
InChI Key
AHZKNSBEESCMGM-UHFFFAOYSA-N
詳細
A certified solution standard suitable for 2C amine testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. 2C-T-7 is a psychedelic phenethylamine related to the 2C family of recreational drugs such as 2C-T-4, 2C-B, 2C-E, and 2C-I. Hallucinogenic effects of the drug often last from 8 to 15 hours after dosing. The designer drug is sold under street names including Blue Mystic and 7th Heaven.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2.0 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-084-CC:
T-084-CHK:
T-084-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)