Merck
S-138
Supelco
AB-FUBINACA metabolite 3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20FN3O3
CAS番号:
分子量:
369.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N[C@@H](C(C)C)C(O)=O)C1=NN(CC2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=CC=C31
詳細
This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology to urine drug testing. MMB-FUBINACA 3-methylbutanoic acid metabolite is a major metabolite of MMB-FUBINACA, a synthetic cannabinoid also known as AMB-FUBINACA and FUB-AMB.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-138-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)