安全性情報
PHR8861
Morphine sulfate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
(C17H19NO3)2 · H2SO4 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
758.83
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
morphine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)O.N6([C@H]7[C@H]8[C@@]9([C@@H](Oc%10c9c(ccc%10O)C7)[C@H](C=C8)O)CC6)C.N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5O)C2)[C@H](C=C3)O)CC1)C.O.O.O.O.O
InChI Key
GRVOTVYEFDAHCL-RTSZDRIGSA-N
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8861-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHR8861-1G4065271055643