安全性情報
PHR8986
Methylphenidate hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
DL-threo-Methylphenidate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
269.77
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
methylphenidate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 250 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[Cl-].N1[C@H](CCCC1)[C@@H](c2ccccc2)C(=O)OC.[H+]
InChI
1S/C14H19NO2.ClH/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;/h2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;1H/t12-,13-;/m1./s1
InChI Key
JUMYIBMBTDDLNG-OJERSXHUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8986-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHR8986-250MG4065270960061