Merck
P-115
Supelco
PEth 16:0/18:2 solution
1.0 mg/mL in methanol (as free phosphate), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H72O8P · NC16H36
分子量:
942.42
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free phosphate)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
CCOP(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C39H73O8P.C16H36N/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-39(41)47-37(36-46-48(42,43)45-6-3)35-44-38(40)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-5-2;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h13,15,19-20,37H,4-12,14,16-18,21-36H2,1-3H3,(H,42,43);5-16H2,1-4H3/q;+1/p-1/b15-13-,20-19-;/t37-;/m1./s1
InChI Key
BVQILUQKSJVANH-CZRMIBBWSA-M
詳細
PEth 16:0/18:2, also known as phosphatidylethanol 16:0/18:2, is a sensitive and specific biomarker for alcohol use and abuse. Since the detection window of PEth 16:0/18:2, in blood is longer than that of ethyl glucuronide (EtG) or ethyl sulfate (EtS) in urine, measurement of blood PEth 16:0/18:2, levels is routinely performed in clinical toxicology and forensic testing applications such as abstinence monitoring and workplace drug testing. PEth 16:0/18:2 has also been investigated as a biomarker to confirm prenatal alcohol exposure (PAE).
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-115-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
S Jeffery et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 35(6), 663-668 (1987-06-01)
Thyroidectomy has a dramatic effect on rat muscle, greatly increasing the number of Type I fibers and the concentrations of carbonic anhydrase III (CAIII) in the muscle. Carbonic anhydrase III is not confined to the Type I fibers, as was