Merck
N-901
Supelco
Nitrazepam-d5
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Nitrazepam-d5 solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D5H6N3O3
CAS番号:
分子量:
286.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CN=C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])C3=CC([N+]([O-])=O)=CC=C3N1
InChI
1S/C15H11N3O3/c19-14-9-16-15(10-4-2-1-3-5-10)12-8-11(18(20)21)6-7-13(12)17-14/h1-8H,9H2,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
KJONHKAYOJNZEC-RALIUCGRSA-N
詳細
A Certified Spiking Solution® suitable for use as an internal standard in LC/MS or GC/MS testing methods for clinical toxicology, forensic analysis or urine drug testing. Nitrazepam is a benzodiazepine sold as a treatment for severe insomnia. This drug is marketed under the trade names Mogadon, Nitrados, and Somnite.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-901-CC:
N-901-1ML:4548173315881
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)