Merck
M-165
Supelco
5-MeO-DALT solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22N2O
CAS番号:
分子量:
270.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=CCN(CC=C)CCC1=CNC2=CC=C(OC)C=C21
InChI
1S/C17H22N2O/c1-4-9-19(10-5-2)11-8-14-13-18-17-7-6-15(20-3)12-16(14)17/h4-7,12-13,18H,1-2,8-11H2,3H3
InChI Key
HGRHWEAUHXYNNP-UHFFFAOYSA-N
詳細
Classified as a novel psychoactive substance (NPS) by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 5-MeO-DALT is a hallucinogenic tryptamine that has reports of abuse in Europe and in the United States. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for a variety of GC/MS or LC/MS testing applications including for use in forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-165-1ML:
M-165-CHK:
M-165-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The HPLC method was first optimized using a ginsenoside standard mixture and was then applied to a sample of American Ginseng root.