Merck
M-152S
Supelco
ミトラギニン 溶液
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Mitragynine solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H30N2O4
CAS番号:
分子量:
398.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C(OC)/C([C@H]1C[C@@](N(C[C@H]1CC)CC2)([H])C3=C2C(C(OC)=CC=C4)=C4N3)=C/OC
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-5-14-12-25-10-9-15-21-18(7-6-8-20(21)28-3)24-22(15)19(25)11-16(14)17(13-27-2)23(26)29-4/h6-8,13-14,16,19,24H,5,9-12H2,1-4H3/b17-13+/t14-,16+,19+/m1/s1
InChI Key
LELBFTMXCIIKKX-QVRQZEMUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mitragynine, commonly known as Kratom, is the most abundant alkaloid in the plant Mitragynine speciosa. Sold over the internet as herbal plant extracts, Kratom is noted for its psychoactive, stimulant, and sedative effects depending on the dosage level. According to DEA′s Drugs and Chemicals of Concern page, mitragynine use can lead to addiction with adverse effects ranging from anorexia and weight loss to hallucinations and delusion.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-152S-1ML:
試験成績書(COA)