特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
InChI Key
HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
遺伝子情報
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
関連するカテゴリー
詳細
調製ノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-106-CHK:
M-106-CC:
M-106-1ML:4548173959320
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
LC-MS/MS is a powerful tool that brings numerous benefits to the clinical sample analysis arena. However, due to the complexity of the instrumentation there are some unique challenges that also accompany these benefits. Even following sample extraction and cleanup, matrix effects from the samples can cause interferences or impact ionization efficiency.