Merck
M-005S
Supelco
モルヒネ 溶液
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Morphine solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19NO3
CAS番号:
分子量:
285.34
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-/m0/s1
InChI Key
BQJCRHHNABKAKU-KBQPJGBKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Morphine is a very potent opiate analgesic drug used to relieve both acute and chronic severe pain. Sold under trade names including MS Contin, Kadian, Oramorph, and Roxanol, morphine is also a commonly abused recreational drug due to its widespread availability and high potential for addiction. This certified analytical reference standard is suitable for a variety of GC/MS or LC/MS applications from pain prescription monitoring, clinical toxicology and urine drug testing to pharmaceutical research and forensic analysis.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-005S-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)