特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol ((as free base))
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)OC(C=C1)=CC=C1CC2=NC3=C(N2CCN(CC)CC)C=CC([N+]([O-])=O)=C3.Cl
アプリケーション
- Quantitative analysis in forensic settings: Isotonitazene was included in a validation study of an analytical method for the quantitation of synthetic opioids in biological matrices, including plasma, blood, urine, liver, and brain, demonstrating its application in forensic toxicology and its role in authentic postmortem casework in urban settings (Pardi, Ford, and Cooper, 2023).
- Opioid receptor binding affinity study: A non-radioactive mass spectrometry-based binding assay developed to measure the binding affinities of opioids, including Isotonitazene, emphasized its utility in pharmacological research, particularly for understanding interactions at the μ-opioid receptor, which is critical for developing new pain management therapies (Volz and Moosmann, 2022).
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I-055-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)