Merck
E-137
Supelco
Etonitazene hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Benzimidazole, 1-[2-(diethylamino)ethyl]-2-(p-ethoxybenzyl)-5-nitro-, hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28N4O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
432.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
詳細
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol (as free base)
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[Cl-].[N+H](CC[n]1c2c(nc1Cc3ccc(cc3)OCC)cc(cc2)[N+](=O)[O-])(CC)CC
InChI
1S/C22H28N4O3.ClH/c1-4-24(5-2)13-14-25-21-12-9-18(26(27)28)16-20(21)23-22(25)15-17-7-10-19(11-8-17)29-6-3;/h7-12,16H,4-6,13-15H2,1-3H3;1H
InChI Key
JTBRYBUIGVMMQL-UHFFFAOYSA-N
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E-137-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)