特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
IC1=CC(OC)=C(CCNCC2=C(OC)C=CC=C2)C=C1OC.Cl
InChI
1S/C18H22INO3.ClH/c1-21-16-7-5-4-6-14(16)12-20-9-8-13-10-18(23-3)15(19)11-17(13)22-2;/h4-7,10-11,20H,8-9,12H2,1-3H3;1H
InChI Key
IPBBLNVKGLDTML-UHFFFAOYSA-N
詳細
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
I-016-CC:
I-016-CHK:
I-016-1ML:4548173343273