Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
SAB1412935
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LASS3 antibody produced in mouse
clone 6C12, purified immunoglobulin
別名:
抗CerS3抗体, 抗MGC27091抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6C12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 34.32 kDa
交差性
rat, mouse, human
テクニック
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2a
GenBankアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LASS3(204219)
免疫原
LASS3 (NP_849164, 57 a.a. ~ 134 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EKFVASPLAKSFGIKETVRKVTPNTVLENFFKHSTRQPLQTDIYGLAKKCNLTERQVERWFRSRRNQERPSRLKKFQE
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB1412935-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB1412935-100UG4061837229534