Merck
D-109
Supelco
Dihydrocodeine-6ß-D-glucuronide solution
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1), certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H31NO9
CAS番号:
分子量:
477.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O[C@@H](CC2)[C@H]3[C@]([C@]2([H])[C@H]4C5)(CCN4C)C6=C5C=CC(OC)=C6O3)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H31NO9/c1-25-8-7-24-11-4-6-14(32-23-18(28)16(26)17(27)20(34-23)22(29)30)21(24)33-19-13(31-2)5-3-10(15(19)24)9-12(11)25/h3,5,11-12,14,16-18,20-21,23,26-28H,4,6-9H2,1-2H3,(H,29,30)/t11-,12+,14-,16-,17-,18+,20-,21-,23+,24-/m0/s1
InChI Key
WBVBRJPPWYRNPU-HSCJLHHPSA-N
詳細
Dihydrocodeine-6β-D-glucuronide is a major urinary metabolite of dihydrocodeine, an opiate used for treatment of moderate to severe pain and as an antitussive. Dihydrocodeine is twice as potent as codeine and is frequently abused in Europe and in Asia. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as a starting material in calibrators and controls for LC/MS and GC/MS testing methods in clinical toxicology, forensic analysis, pharmaceutical research, and pain prescription monitoring.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
75.2 °F
引火点(℃)
24 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-109-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)