安全性情報
C-219S
Supelco
Cannabinoid Mixture (Neutrals) - 8 Component solution
500 μg/mL in methanol ((each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H26O2
分子量:
286.41
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
組成
Cannabidiol, 500 μg/mL
Cannabigerol (CBG), 500 μg/mL
Cannabinol, 500 μg/mL
CBC (Cannabichromene), 500 μg/mL
CBDV (Cannabidivarin), 500 μg/mL
(-)-delta8-THC, 500 μg/mL
(-)-delta9-THC, 500 μg/mL
THCV, 500 μg/mL
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
500 μg/mL in methanol ((each analyte))
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Specialized solid phase extraction for cannabinoid analysis: Research demonstrated the design and application of a specialized solid phase extraction column tailored for the analysis of three cannabinoid compounds in hemp. This study underscores the importance of precise analytical tools in cannabinoid profiling, offering significant implications for pharmaceutical research and biochemistry applications (Shen et al., 2021).
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-219S-1ML:
試験成績書(COA)