Merck
C-218S
Supelco
Cannabinoid Mixture (Acids) - 6 Component solution
500 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile, (each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
組成
Cannabichromenic acid (CBCA), 500 μg/mL
Cannabidivarinic acid (CBDVA), 500 μg/mL
CBDA (Cannabidiolic acid), 500 μg/mL
CBGA (Cannabigerolic acid), 500 μg/mL
Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA), 500 μg/mL
THCA-A, 500 μg/mL
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
500 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile, (each analyte))
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体