Merck
C-006S
Supelco
Codeine solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Codeine solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21NO3
CAS番号:
分子量:
299.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
COc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4C=C[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1
InChI Key
OROGSEYTTFOCAN-DNJOTXNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Codeine is an opiate used for its analgesic, antitussive, and sedative properties and is the second-most predominant alkaloid in opium. This certified reference solution is suitable for use as a starting material in calibrators and controls for LC/MS and GC/MS testing methods in clinical toxicology, forensic analysis, pharmaceutical research, and pain prescription monitoring. As a widely popular recreational drug, codeine is regulated under various narcotic control laws in countries such as Australia, New Zealand, Romania, Sweden, and the United States. Since opiates are classified as controlled substances, Cerilliant offers most opiate reference standards as DEA-exempt solutions for added convenience.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-006S-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)