Merck
900130E
Avanti
13(S)HODE
Avanti Research - A Croda Brand (900130E), ethanol solution
別名:
13S-Hydroxy-9Z,11E-octadecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32O3
CAS番号:
分子量:
296.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mg (900130E-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (900130E-500ug)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand (900130E)
濃度
1 mg/mL (900130E-1MG)
500 μg/mL (900130E-500UG)
脂質タイプ
neutral glycerides
neutral lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
O[C@@H](CCCCC)\C=C\C=C/CCCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C18H32O3/c1-2-3-11-14-17(19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-16-18(20)21/h7,9,12,15,17,19H,2-6,8,10-11,13-14,16H2,1H3,(H,20,21)/b9-7-,15-12+/t17-/m0/s1
詳細
13-S-hydroxyoctadecadienoic acid (13(S)HODE) is a metabolite of 15-lipoxygenase (15-LOX). It is an endogenous ligand of peroxisome proliferator-activated receptorγ (PPARγ).
生物化学的/生理学的作用
13-S-hydroxyoctadecadienoic acid (13(S)HODE) inhibits cell proliferation and induces apoptosis in many human cancers. It also enhances the activity of nuclear factor κ light chain enhancer of activated B cells (NF-κB) in keratinocytes.
包装
2ml Amber Glass Sealed Ampule
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900130E-1MG:
900130E-VAR:
900130E-500UG:
900130E-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Huiling Yuan et al.
Thorax, 65(4), 321-326 (2010-04-15)
15-S-Hydroxyeicosatetraenoic acid (15(S)-HETE) and 13-S-hydroxyoctadecadienoic acid (13(S)-HODE), both of which are metabolites of 15-lipoxygenases (15-LOXs), are endogenous ligands for peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma). The activation of PPARgamma inhibits cell growth and induces apoptosis in some cancers. The role of
Eisaku Ogawa et al.
The Journal of investigative dermatology, 131(3), 604-612 (2010-11-12)
Fatty acid-binding proteins (FABPs) are postulated to serve as lipid shuttles that solubilize hydrophobic fatty acids and deliver them to appropriate intracellular sites. Epidermal FABP (E-FABP/FABP5) is predominantly expressed in keratinocytes and is overexpressed in the actively proliferating tissue characteristic