包装
pkg of 1 × 2.5 mL (890703C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 890703C
濃度
10 mg/mL (890703C-25mg)
脂質タイプ
cationic lipids
transfection
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C46H93NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-45(48)51-42-44(43-54-56(50,52-9-3)53-41-40-47(4,5)6)55-46(49)39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-2;/h44H,7-43H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t44-,56?;/m1./s1
InChI Key
ZVWMOQRUUFNEHD-UFOBXVRVSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
- to study its effect on the synergistic antimicrobial action of eugenol against Escherichia coli C600
- to test its use in the formation of lipid nanoparticle variants
- as a constituent of the microbubble formulation
- to prepare lipid monolayer for the study on the nature and orientation of interaction between graphene oxide (GO) and lipid models
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
890703C-25MG:
890703C-BULK:
890703C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)