包装
pkg of 1 × 25 mg (880346P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 880346P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=P([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OC[C@H](OC(CCC(OC1CC[C@]2(C)C(C1)=CCC3C2CC[C@]4(C)C3CC[C@H]4[C@@H](C)CCCC(C)C)=O)=O)COC(CCC(OC5CC[C@]6(C)C(C5)=CCC7C6CC[C@]8(C)C7CC[C@H]8[C@@H](C)CCCC(C)C)=O)=O
InChI
1S/C70H116NO12P/c1-46(2)16-14-18-48(5)57-24-26-59-55-22-20-50-42-52(32-36-67(50,7)61(55)34-38-69(57,59)9)81-64(73)29-28-63(72)78-44-54(45-80-84(76,77)79-41-40-71(11,12)13)83-66(75)31-30-65(74)82-53-33-37-68(8)51(43-53)21-23-56-60-27-25-58(49(6)19-15-17-47
InChI Key
XIHPVFHVRYJTJV-DJTREBHPSA-N
アプリケーション
- as a substitute for cholesterol in liposome formulation to study its effect on membrane stability
- in the preparation of pH-gradient liposomes
- to form sterol-phospholipid hybrid with palmitoyl-2-cholesterylhemisuccinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PCholPC) and to study its properties and interactions
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
880346P-VAR:
880346P-BULK:
880346P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)