詳細
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-lactosyl (ammonium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (860080P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860080P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860080P-50mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP(OCCNCC(O)C(O)[C@@H]([C@H](O)CO)O[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C53H100NO18P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-46(59)67-40-42(70-47(60)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)41-69-73(65,66)68-36-35-54-37-43(57)48(61)52(44(58)38-55)72-53-51(64)50(63)49(62)45(39-56)71-53;/h17-20,42-45,48-58,61-64H,3-16,21-41H2,1-2H3,(H,65,66);1H3/b19-17-,20-18-;/t42-,43?,44?,45?,48?,49+,50?,51?,52-,53+;/m1./s1
InChI Key
POKKWVSABAYGGQ-GDPHZLNSSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860080P-VAR:
860080P-5MG:
860080P-50MG:
860080P-25MG:
860080P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)