Merck
880147P
Avanti
N-TETAMINE-pSar45-Maleimide
Avanti Research - A Croda Brand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C170H289N47O48
分子量:
3759.40
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (880147P-10MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Drug Delivery
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880147P-10MG:
試験成績書(COA)