Merck
860343P
Avanti
14:0 PC-d13
Avanti Research - A Croda Brand 860343P, powder
別名:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimethyl-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H59NO8PD13
CAS番号:
分子量:
691.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860343P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860343P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3,30D2,31D2
詳細
14:0 PC-d13 is a deuterated phosphocholine (PC) in which 13 protons of dimyristoyl are replaced by deuterium.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860343P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860343P-10MG:
860343P-VAR:
860343P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Journal of materials chemistry. B (2012)