包装
pkg of 1 × 1 mL (880124X-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (880124X-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 880124X
濃度
1 mg/mL (880124X-1mg)
10 mg/mL (880124X-10mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
880124X-10MG:
880124X-VAR:
880124X-BULK:
880124X-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック