Merck
872100C
Avanti
18:1 PE-N-20:4
Avanti Research - A Croda Brand 872100C
別名:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-arachidonoyl (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C61H111N2O9P
CAS番号:
分子量:
1047.52
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (872100C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (872100C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 872100C
濃度
10 mg/mL (872100C-10mg)
5 mg/mL (872100C-5mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
アプリケーション
18:1 PE-N-20:4 has been used to spike N-acylphosphatidylethanolamine standard post liquid-liquid and solid-phase extraction by mass spectrometry. It has also been used as an internal standard to analyze the efficacy of CH3NH2-mediated deacylation.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (872100C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (872100C-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
872100C-10MG:4548173349381
872100C-VAR:
872100C-BULK:
872100C-5MG:4548173349398
文書ライブラリにアクセスする
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for measurement of N-modified phosphatidylethanolamines
Guo L, et al.
Analytical Biochemistry, 405(2), 236-245 (2010)
Quantitative analysis of N-acylphosphatidylethanolamine molecular species in rat brain using solid-phase extraction combined with reversed-phase chromatography and tandem mass spectrometry
Triebl A, et al.
Journal of Separation Science, 39(13), 2474-2480 (2016)