Merck
870332P
Avanti
C3:0 L-carnitine-d9 (HCl Salt)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Propionyl L-carnitine-d9 (HCl Salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11D9ClNO4
CAS番号:
分子量:
262.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TOF, LC/MS)
>99.0% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (870332P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Lipidomics
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870332P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)