Merck
870312P
Avanti
16:0 DGS
Avanti Research - A Croda Brand 870312P, powder
別名:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-succinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H72O8
CAS番号:
分子量:
668.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (870312P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 870312P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COC(CCC(O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H72O8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(42)45-33-35(34-46-38(43)32-31-36(40)41)47-39(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41)/t35-/m1/s1
InChI Key
GNENAKXIVCYCIZ-PGUFJCEWSA-N
アプリケーション
16:0 DGS may be used in the liposomes preparation.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870312P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
870312P-VAR:
870312P-25MG:
870312P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
870312P-25MG4061835192205