Merck
860960M
Avanti
Trifunctional Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-Diethylaminocoumarinacarbonyl photoclick sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H48N4O6
CAS番号:
分子量:
608.77
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
methylene chloride solution
包装
package of 1 × 1 mL
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
250 μg/mL in methylene chloride
脂質タイプ
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H](NC(OCC(C(C=CC(N(CC)CC)=C1)=C1O2)=CC2=O)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCC3(N=N3)CCCC#C
InChI
1S/C34H48N4O6/c1-4-7-15-20-34(36-37-34)21-16-13-11-9-8-10-12-14-17-30(40)29(24-39)35-33(42)43-25-26-22-32(41)44-31-23-27(18-19-28(26)31)38(5-2)6-3/h1,14,17-19,22-23,29-30,39-40H,5-13,15-16,20-21,24-25H2,2-3H3,(H,35,42)/b17-14+/t29-,30+/m0/s1
InChI Key
XGEVBRHIOWYXNV-LCPLFNQWSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860960M-250UG:
860960M-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)