包装
pkg of 1 × 1 mg (860843P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860843P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C42H81NO12S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(46)41(49)43-34(35(45)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)33-53-42-39(48)40(55-56(50,51)52)38(47)37(32-44)54-42;/h28,30,34-40,42,44-48H,3-27,29,31-33H2,1-2H3,(H,43,49)(H,50,51,52);1H3/b
InChI Key
SPENGCIMZSSNON-AKPGGMFPSA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860843P-1MG:
860843P-VAR:
860843P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)