Merck
852471P
Avanti
C18(Plasm) LPE
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
別名:
PE(18:1p/0:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H48NO6P
CAS番号:
分子量:
465.60
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (852471P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (852471P-100mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 852471P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+]([H])([H])[H])(OC[C@]([H])(O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C23H48NO6P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-28-21-23(25)22-30-31(26,27)29-20-18-24/h17,19,23,25H,2-16,18,20-22,24H2,1H3,(H,26,27)/b19-17-/t23-/m1/s1
InChI Key
KACDZDULGKPXHT-HIVNOOBXSA-N
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(852471P-100mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(852471P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
852471P-VAR:
852471P-BULK:
852471P-100MG:
852471P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)