Merck
860838P
Avanti
CER7-2′S,6R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860838P, powder
別名:
N(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) 6R-hydroxysphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H58D9NO5
CAS番号:
分子量:
578.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860838P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860838P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC[C@@H](O)/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI
1S/C34H67NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-20-22-24-26-33(39)34(40)35-31(29-36)32(38)28-27-30(37)25-23-21-19-17-14-12-10-8-6-4-2/h27-28,30-33,36-39H,3-26,29H2,1-2H3,(H,35,40)/b28-27+/t30-,31+,32-,33+/m1/s1/i1D3,3D2,5D2,7D2
InChI Key
FDCYWFADVRIZMH-OYEKWZFKSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860838P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860838P-VAR:
860838P-1MG:
860838P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)