Merck
860778C
Avanti
18:0 Dibromo MG (S-isomer)
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
別名:
1-(9,10-Dibromostearoyl)-sn-glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H40Br2O4
CAS番号:
分子量:
516.35
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
chloroform solution
分子量
516.35 g/mol
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (860778C-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL in chloroform (860778C-25MG)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@](O)([H])COC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860778C-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860778C-VAR:
860778C-25MG:
試験成績書(COA)