安全性情報
860775P
Avanti
16:0 CB (DPCB)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Dipalmitoyl-rac-glycero-3-carbobetaine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H75NO6
分子量:
654.02
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
官能基
(Sphingolipid)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
アプリケーション
Targeted drug delivery
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860775P-25MG:
試験成績書(COA)