Merck
860566P
Avanti
12:0 Biotinyl LPA
Avanti Research - A Croda Brand 860566P, powder
別名:
1-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H49N4O9PS
CAS番号:
分子量:
612.72
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860566P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860566P
脂質タイプ
omega FAs
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C25H46N3O9PS.H3N/c29-19(17-37-38(33,34)35)16-36-23(31)14-8-6-4-2-1-3-5-7-11-15-26-22(30)13-10-9-12-21-24-20(18-39-21)27-25(32)28-24;/h19-21,24,29H,1-18H2,(H,26,30)(H2,27,28,32)(H2,33,34,35);1H3/t19-,20+,21+,24+;/m1./s1
InChI Key
ZLKIPNXNKSPNAR-RSYVSERUSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860566P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860566P-VAR:
860566P-BULK:
860566P-1MG:
試験成績書(COA)