包装
pkg of 1 × 1 mL (860562C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860562C
濃度
1 mg/mL (860562C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C45H83N4O10PS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-23-30-42(51)56-35-38(36-58-60(54,55)57-34-32-46)59-43(52)31-24-21-18-15-13-16-19-22-27-33-47-41(50)29-26-25-28-40-44-39(37-61-40)48-45(53)49-44/h9-10,38-40,44H,2-8,11-37,46H2,1H3,(H,47,50)(H,54,55)(H2,48,49,53)/b10-9-/t38-,39+,40+,44+/m1/s1
InChI Key
HACDNRDNASOHSM-IBTAXAMTSA-N
アプリケーション
- as a ligand in phosphoethanolamine binding assay
- in the generation of vesicle reconstituted with syntaxin-1A and Synaptosomal nerve-associated protein 25 (SNAP-25) vesicles
- in the preparation of biotinylated liposomes
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860562C-VAR:
860562C-BULK:
860562C-1MG:4548174019153
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)