Merck
860522P
Avanti
C16 Dihydroceramide-1-Phosphate (d18:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860522P, powder
別名:
N-palmitoyl-D-erythro-dihydroceramide-1-phosphate (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H73N2O6P
CAS番号:
分子量:
636.93
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860522P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860522P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860522P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI Key
HLUDYEDPXNSPGO-XWIRJDCTSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860522P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860522P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860522P-VAR:
860522P-5MG:
860522P-BULK:
860522P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)