アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (860410C-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (860410C-500ug)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860410C
濃度
0.5 mg/mL (860410C-500ug)
1 mg/mL (860410C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C34H66O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-20-22-24-26-31-34(37)38-32(29-27-30-33(35)36)28-25-23-21-19-17-14-12-10-8-6-4-2/h32H,3-31H2,1-2H3,(H,35,36)/i1D3,3D2,5D2,7D2
InChI Key
QBGKCWKQYJQHJX-NPNXCVMYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860410C-BULK:
860410C-1MG:
860410C-VAR:
860410C-500UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)