Merck
857510O
Avanti
Anteiso 15:0 fatty acid
>99% (TLC)
別名:
Anteiso 15:0 Fatty Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H30O2
CAS番号:
分子量:
242.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
oil
包装
package of 1 × 10 mg
package of 1 × 25 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
-65 to -96°C
SMILES記法
CC[C@H](C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-14(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
InChI Key
XKLJLHAPJBUBNL-AWEZNQCLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857510O-10MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857510O-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
857510O-10MG:
857510O-25MG:
857510O-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)