Merck
68277
Supelco
パルミチン酸-d31
analytical standard
別名:
Palmitic acid-d31, Hexadecanoic-d31 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)14CO2H
CAS番号:
分子量:
287.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
58-60 °C
61-64 °C
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
質量シフト
M+31
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-SAQPIRCFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
68277-VAR:
68277-BULK:
68277-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)