安全性情報
860349P
Avanti
14:0 rac PC-d72
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-phosphocholine(d72)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36D72NO8P
CAS番号:
分子量:
750.38
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.12
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 1 mg ((860349P-1MG))
package of 1 × 10 mg ((860349P-10MG))
package of 1 × 5 mg ((860349P-5MG)
(860349P-5MG))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-1mg) 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-5mg) 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860349P-1MG:
860349P-VAR:
860349P-5MG:
860349P-10MG:
860349P-BULK:
試験成績書(COA)