Merck
860346P
Avanti
14:0 PC-d58
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
1,2-Dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H14NO8PD58
CAS番号:
分子量:
736.29
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860346P-10MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860346P-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860346P-10MG:
860346P-VAR:
試験成績書(COA)