安全性情報
NIST2579A
Lead paint films for Building surfaces (SRM 2570 through 2575)
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
包装
pkg of 150 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
coatings
フォーマット
matrix material
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST2579A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)