Merck
860156P
Avanti
C18:0 GM3(Neu5Gc) Ceramide (d18:1/18:0)
別名:
C18:0 GM3 Ganglioside (Neu5Gc2,3Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C59H108N2O22
CAS番号:
分子量:
1197.49
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
アッセイ
>99 (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Lipids research
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860156P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)