Merck
860150P
Avanti
C18:0 GB4 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
C18:0 GB4 Globoside (GalNAcb1,3Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H114N2O23
CAS番号:
分子量:
1255.57
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
アッセイ
>99 (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]1CO
アプリケーション
Lipids research
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860150P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)